Learn More
Ácido cafeico, TRC
Código de producto. 17944785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944785 50 mg 50 miligramos
17902555 10 g 10 g
17971955 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC08000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331-39-5
Fórmula molecular C9 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid, DHCA, NSC 57197, NSC 623438
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enóico
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423
Porcentaje de pureza >95%