Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16499036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499036 100 mg 100 miligramos
16488928 10 mg 10 miligramos
16471368 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0274
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic acid phenethyl ester
CAS 104594-70-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease