Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16469016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469016 100 mg 100 miligramos
16441328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0172
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic acid
CAS 331-39-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation