Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16441328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441328 5 g 5 g
16469016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0172
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic acid
CAS 331-39-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation