Learn More
Éster fenetílico del éter dimetílico del ácido cafeico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeic Acid, Dimethyl Ether, Phenethyl Ester |
| CAS | 145551-14-0 |
| Fórmula molecular | C19 H20 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O4/c1-21-17-10-8-16(14-18(17)22-2)9-11-19(20)23-13-12-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3/b11-9+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoato de 2-feniletilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1362 |