Learn More
Éster bencílico del ácido cafeico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 107843-77-6 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Benzyl Ester, Benzyl Caffeate, NSC 666590 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O4/c17-14-8-6-12(10-15(14)18)7-9-16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17-18H,11H2/b9-7+ |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\C(=O)OCc2ccccc2)cc1O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0892 |