Learn More
Ácido cafeico 4-beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135665 25 mg 25 miligramos
30011982 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC08002025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093679-71-0
Fórmula molecular C15H16O11
Peso molecular (g/mol) 356.28
Sinónimo 4-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-hidroxifenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic Acid 4-Beta-D-Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O10/c16-7-3-1-6(2-4-9(17)18)5-8(7)24-15-12(21)10(19)11(20)13(25-15)14(22)23/h1-5,10-13,15-16,19-21H,(H,17,18)(H,22,23)/b4-2+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.074