Learn More
Ácido cafeico 3-beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30136920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136920 2.5 mg 2.50 miligramo
30006186 1 mg 1 miligramo
30009974 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0800152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093679-73-2
Fórmula molecular C15H16O10
Peso molecular (g/mol) 356.28
Sinónimo 5-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-hidroxifenoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic Acid 3-Beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O10/c16-7-3-1-6(2-4-9(17)18)5-8(7)24-15-12(21)10(19)11(20)13(25-15)14(22)23/h1-5,10-13,15-16,19-21H,(H,17,18)(H,22,23)/b4-2+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.074
Porcentaje de pureza >95%