Learn More
Ácido cafeico (ácido 3,4-dihidroxicinámico), LoGiCal
Código de producto. 30459552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459552 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459552 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0048.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Nombres de analitos o componentes Caffeic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0423 g/mol