Learn More
Ácido cafeico-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeic Acid-13C3 |
| CAS | 1185245-82-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C613C3H8O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic-13C3 acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C3, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic-1,2,3-13C3 acid, 4-(2-Carboxyethenyl-13C3)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl-13C3)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid-13C3, DHCA-13C3, 3,4-Dihydroxycinnamic acid 13C3 (propenoic-13C3 acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i2+1,4+1,9+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH]=[13CH]c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)(1,2,3-13C3)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.14 |
| Mostrar más |