Learn More
Clorhidrato de cafedrina, LoGiCal
Código de producto. 30461753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461753 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461753 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1180.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cafedrine Hydrochloride
CAS 3039-97-2
Nombres de analitos o componentes Cafedrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N5 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[[(1S,2R)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride, [R-(R*,S*)]-, Theophylline, 7-[2-[(β-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Norephedrine theophylline, [R-(R*,S*)]-3,7-Dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione monohydrochloride, Cafedrine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N5O3.ClH/c1-12(15(24)13-7-5-4-6-8-13)19-9-10-23-11-20-16-14(23)17(25)22(3)18(26)21(16)2;/h4-8,11-12,15,19,24H,9-10H2,1-3H3;1H/t12-,15-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@H](NCCn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12)[C@H](O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-[2-[[(1R,2S)-1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il]amino]etil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 393.87
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1568 g/mol