Learn More
Caerulomycin A, MedChemExpress
Código de producto. 16494838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494838 10 mg 10 miligramos
16471209 1 mg 1 miligramo
16407597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114495
MedChemExpress Caerulomycin A (Cerulomycin; Caerulomycin), an antifungal compound, induces generation of T cells, enhances TGF-β-Smad3 protein signaling via suppressing interferon-γ-induced STAT1 signaling. Antifungal and antibiotic activity, and used in autoimmune diseases.
Caerulomycin A (Cerulomycin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caerulomycin A
Forma física Solid
CAS 21802-37-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cerulomycin Caerulomycin
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (654.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C2=NC=CC=C2)=NC(/C=N/O)=C1.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 229.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Porcentaje de pureza 98.0%