Learn More
Tocris Bioscience™ Caerulein
Descripción
Caerulein is a CCK agonist. Stimulates biosynthesis of pancreatic enzymes in AR4-2J pancreatic cells in vitro. Induces acute pancreatitis in mice. Also enhances proteasome activity in Gdeg mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human |
| CAS | 17650-98-5 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Peso molecular | 1352.4g/mol |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | XQDYTGWMDF |
Para uso exclusivo en investigación