Learn More
Tocris Bioscience™ Caerulein
CCK agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 6264/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Caerulein is a CCK agonist. Stimulates biosynthesis of pancreatic enzymes in AR4-2J pancreatic cells in vitro. Induces acute pancreatitis in mice. Also enhances proteasome activity in Gdeg mice.Especificaciones
| Human | |
| Store at −20°C | |
| 1 mg | |
| XQDYTGWMDF |
| 17650-98-5 | |
| 1352.4g/mol | |
| RUO - research use only |
Título del producto
For Research Use Only