Learn More
Cadusafos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324144 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324144 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010161AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadusafos
CAS 95465-99-9
Nombres de analitos o componentes Cadusafos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H23 O2 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cadusafos
Fórmula InChI InChI=1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3
SMILES CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC
Nombre IUPAC 2-[butan-2-ilsulfanil(etoxi)fosforil]sulfanilbutano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 270.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0877 g/mol