Learn More
Sulfato de cadmio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cadmium Sulphate |
| CAS | 10124-36-4 |
| Fórmula molecular | CdSO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cadmium Monosulfate, Cadmium Sulfate (Cd(SO4)), Cadmium Sulforicum |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| SMILES | [Cd+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | cadmio(2+); sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 208.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.8551 |