Learn More
Sulfuro de cadmio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452267 50 g 50 g
15462267 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045455.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado como pigmento en la industria química; fotorresistores; pares óptico-electrónicos, fotodiodos, baterías solares y fósforo. Los cristales simples de este compuesto se utilizan para la preparación de dispositivos ópticos que operan en el región infrarroja del espectro.
Cadmium sulfide is used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. It is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-23-6
Fórmula molecular CdS
Peso molecular (g/mol) 144.47
Número MDL MFCD00010922
Clave InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
Nombre IUPAC cadmium(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfide
Punto de fusión 980°C (sublimation)
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.46
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.82
Densidad 4.82