Learn More
Sulfuro de cadmio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfuro de cadmio se utiliza como pigmento en la industria química; para la fabricación de fotorresistores, pares óptico-electrónicos, fotodiodos, baterías solares y fósforo. Los cristales simples de sulfuro de cadmio se utilizan para la preparación de dispositivos ópticos que operan en la región infrarroja del espectro. El sulfuro de cadmio es un semiconductor de separación de banda directa con una separación de banda de 2,42 a 2,57 EV.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Cadmium sulfide |
| Punto de fusión | 980°C (sublimation) |
| Cantidad | 2500 g |
| Número UN | UN3077 |
| Índice Merck | 14,1628 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | cadmium(2+) sulfanediide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.46 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.