Learn More
Sulfato de cadmio, hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium Sulfate |
| Nombre de nota | Hydrate |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 125 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.52 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Gravedad específica | 1L = 3.08kg |