Learn More
Sulfato de cadmio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479452 100 g 100 g
11489452 500 g 500 g
11499452 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479452 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10168.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cadmio hidrato se utiliza para la formulación de pantallas o para optimización. También se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1130 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-35-6
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.47
Número MDL MFCD00151655
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate hydrate
Punto de fusión 41.5°C (trans pt)
Cantidad 100 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1627
Información de solubilidad Soluble in water (1130g/L ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.565
Densidad 3.08
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium sulfate hydrates