Learn More
Sulfato de cadmio, reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15625300 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15625300 500 g Frasco de polietileno 500 g
15605300 100 g Frasco de polietileno 100 g
15615300 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15625300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 383082500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    366.25€ / 500 g
    Ahorro 47.75€
    11% Descuento
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-36-4
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.47
Número MDL MFCD00010923
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nombre IUPAC cadmio(2+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000 °C
Color Incolora
Cantidad 500 g
Pérdida por secado ≤1,0 %
Envase Frasco de polietileno
Aspecto cristalino/a/s
Densidad 4,69g/cm3
Fórmula lineal CdSO4
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 208,47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %