Learn More
Sulfato de cadmio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743344 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10217120 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270560025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-36-4
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.46
Número MDL MFCD00010923
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nombre IUPAC cadmio(2+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CdSO4
Índice Merck 15, 1632
Información de solubilidad Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica