Learn More
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Código de producto. 15681890 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15681890 25 g Frasco de polietileno 25 g
15671890 100 g Frasco de polietileno 100 g
15691890 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15681890 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2092025G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3H2O, KT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-84-3
Número MDL MFCD02253000
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Punto de fusión 41.5°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CdSO4 · 8/3H2O
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.57g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.09g/cu.cm