Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium Stearate |
| CAS | 2223-93-0 |
| Fórmula molecular | C36H70CdO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | cadmium stearate, cadmium ii stearate, cadmium distearate, octadecanoic acid, cadmium salt, stabilisator scd, stabilizer scd, alaixol 11, cadmium octadecanoate, kadmiumstearat german, cadmium soaps stearate |
| Clave InChI | GWOWVOYJLHSRJJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Cd+2] |
| Nombre IUPAC | cadmio(2+);octadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 679.366 |
| PubChem CID | 16681 |
| Mostrar más |