Learn More
Estándar de cadmio para ICP , μ1000 g/mL en 2% HNO 3 , Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11909482 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
100 PCS
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11909482 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 100 PCS
10790375 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ml
10522333 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11909482 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLCD22Y
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cd1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7440-43-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mLPLCD2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLCD2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLCD1-2X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio