Learn More
Patrón de cadmio en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15658325 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15658325 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15658325 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGCD84Z
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cd5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-43-9, 8042-47-5
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Cd
Número MDL MFCD00010914
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cd]
Nombre IUPAC cadmio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:22977
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5000 ug/g Cadmium in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil, cadmium
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio