Learn More
Carga de cadmio, 5 cm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15481547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481547 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15481547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039731.KT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium shot
Nombre de nota 5cm (2 in.) dia.
CAS 7440-43-9
Cantidad 1 Ea.
Peso ≈600g/shot
Formulario ≈600 g/carga
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cd
Número MDL MFCD00010914
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nombre IUPAC cadmio
Peso molecular (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Porcentaje de pureza 99.9%