Learn More
Varilla de cadmio, 8 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
5 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
10 cm
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304788 100 mm 10 cm
11314788 5 x 100 mm 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043116.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium rod
Nombre de nota 8mm (0.3 in.) dia.
Cantidad 100 mm
Peso ≈0.43g/mm
Formulario Varilla, ≈0,43 g/mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic