Learn More
Polvo de cadmio, malla de -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361988 100 g 100 g
11341988 10 g 10 g
11351988 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11361988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011891.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Polvo de cadmio, 99,5 %, Cd, número CAS 7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, compuestos, cadmio, elemental, cadmio y compuestos, 00bh33gngh, kadmium, kadmium en alemán, coloidal, hsdb 282, 500 g, (base metálica), CHEBI:22977, plata-blanco
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium powder
Color Plata-blanco
Cantidad 100 g
Tamaño de malla −325 Mesh
Formulario Sólido
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3179
Porcentaje de pureza 99.5%