Learn More
Polvo de cadmio, malla -200, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331129 5 g 5 g
11351129 25 g 25 g
11341129 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011353.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium powder
Color Blanco
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −200 Mesh
Formulario Sólido
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3179
Nombre IUPAC cadmium
Porcentaje de pureza 99.99%