Learn More
Óxido de cadmio, 99,998 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380889 25 g 25 g
11370889 100 g 100 g
11360889 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010664.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmium oxide is used in ceramic glazes, cadmium electroplating baths, pigments, phosphors, electrodes for storage batteries, cadmium salts, and heterogeneous catalysis for dehydrogenation. It is a basic conducting material used to prepare transparent conducting films, which finds use in phototransistors, liquid crystal displays, photodiodes, photovoltaic cells, and antireflection coatings. Electrodeposited cadmium oxide films have excellent electrocatalytic activity towards many organic compounds, ozone and oxygen evolution. CdO is selective in phenol photodegradation. Glassy carbon electrode coated with cadmium oxide film has been used to develop a sensitive and rapid assay method for penicillamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1306-19-0
Fórmula molecular CdO
Peso molecular (g/mol) 128.41
Número MDL MFCD00010921
Clave InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
Nombre IUPAC oxocadmio
SMILES [O--].[Cd++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cadmium oxide
Punto de fusión 1430°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.4
Densidad 8.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium oxide, Puratronic
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium oxide