Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium Nitrate Tetrahydrate |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Cd(NO3)2 · 4H2O |
| Número UN | UN2570 |
| Beilstein | 8156730 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.48g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% (T) |
| Grado | purum p.a. |