Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15671880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671880 25 g 25 g
15661880 500 g 100 g
15681880 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671880 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2091125G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10022-68-1
Fórmula molecular CdH2N2O6
Peso molecular (g/mol) 238.44
Número MDL MFCD00149626
Clave InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nombre IUPAC cadmium(2+) bis(nitric acid)
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Nitrate Tetrahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Cd(NO3)2 · 4H2O
Número UN UN2570
Beilstein 8156730
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.48g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.