Learn More
Nitrato de cadmio tetrahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511851 250 g Frasco de vidrio 250 g
10066113 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212342500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-68-1
Fórmula molecular CdH2N2O6
Peso molecular (g/mol) 238.44
Número MDL MFCD00149626
Clave InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C
Nombre del producto químico o material Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 59°C
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Cd(NO3)2·4H2O
Índice Merck 15, 1627
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC cadmio(2+);dinitrato;tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.46
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.