Learn More
Nitrato de cadmio tetrahidrato, cristalino blanco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368888 50 g 50 g
11358888 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041732.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-68-1
Fórmula molecular CdH2N2O6
Peso molecular (g/mol) 238.44
Número MDL MFCD00149626
Clave InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nombre IUPAC cadmio(2+);dinitrato;tetrahidrato
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C
Nombre del producto químico o material Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 59°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Olor Weak
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.45 g/mL
Número UN UN3087
Índice Merck 14,1622
Información de solubilidad Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.47 (236.41 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%