Learn More
Nitrato de cadmio tetrahidrato, cristalino blanco, 98,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351579 100 g 100 g
11346648 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012228.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-68-1
Fórmula molecular CdH2N2O6
Peso molecular (g/mol) 238.44
Número MDL MFCD00149626
Clave InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nombre IUPAC cadmio(2+);dinitrato;tetrahidrato
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C
Nombre del producto químico o material Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 59°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Olor Weak
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min.
Densidad 2.45
Información de solubilidad Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.47 (236.41 Anhydrous)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium nitrate tetrahydrate