Learn More
Óxido de molibdeno y cadmio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339347 250 g 250 g
11329347 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040202.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Aplicaciones electrónicas y ópticas
Electronic and optical applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13972-68-4
Fórmula molecular CdMoO4
Peso molecular (g/mol) 272.36
Número MDL MFCD00015997
Clave InChI SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
PubChem CID 22420716
Nombre IUPAC cadmio(2+);dioxido(dioxo)molibdeno
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium molybdenum oxide
Punto de fusión ∼1250°C
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.35
Porcentaje de pureza 99.5%