Learn More
UVP Lámpara de cadmio
Código de producto. 11838891
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
214 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
11838891 214 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11838891 Proveedor UVP N.º de proveedor 90007103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.12€
    695.14€ / paquete de 1
    Ahorro 125.98€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Wavelength 214 nm
Diámetro (métrico) 17 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Material Cuarzo
Tipo de producto Lámpara de cadmio