Learn More
Estándar isotópico de cadmio: Cd a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Cd-106), VHG™
Descripción
Estándar isotópico de cadmio: Cd a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Cd-106)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cadmium 106 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Cadmium 106 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | 106Cd |
| Sinónimo | 106Cd |
| SMILES | [106Cd] |
| Nombre IUPAC | Cadmio 106 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 105.91 |
| Show More |