Learn More
Yoduro de cadmio, ultra seco, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353857 1 g 1 g
11343857 5 g 5 g
11333857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035683.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-80-9
Fórmula molecular CdI2
Peso molecular (g/mol) 366.223
Número MDL MFCD00010920
Clave InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
Nombre IUPAC cadmio(2+);diyoduro
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 787°C
Nombre del producto químico o material Cadmium iodide
Punto de fusión 387°C to 389°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1621
Información de solubilidad It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.21
Porcentaje de pureza 99.9985%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.67 g/mL