Learn More
Yoduro de cadmio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392218 100 g 100 g
11382218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013125.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
It is used in lithography, photography, electroplating, as an intermediate and in the manufacturing of phosphors, lubricants, electrode position of Cadmium,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En fotografía, grabado de procesos y litografía, química analítica, electrodeposición de cadmio, fabricación de fósforo, lubricantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-80-9
Fórmula molecular CdI2
Peso molecular (g/mol) 366.223
Número MDL MFCD00010920
Clave InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
Nombre IUPAC cadmio(2+);diyoduro
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 787°C
Nombre del producto químico o material Cadmium iodide
Punto de fusión 387°C to 389°C
Color Verde-amarillo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1621
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.21
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.67 g/mL