Learn More
Yoduro de cadmio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429226 25 g 25 g
11439226 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18079.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
It finds it use in photography, process engraving, lithography, analytical chemistry, and electroplating; Also used as in lubricants, phosphors. Used for cadmium electrode position and in photoconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en fotografía, procesos de grabado, litografía, química analítica y galvanoplastia; también se utiliza en lubricantes, fósforos. Se utiliza para la posición del electrodo de cadmio y en fotoconductores.
Solubilidad
Muy soluble en agua, ligeramente soluble en acetona, etanol y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, luz y agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-80-9
Fórmula molecular CdI2
Peso molecular (g/mol) 366.223
Número MDL MFCD00010920
Clave InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
Nombre IUPAC cadmio(2+);diyoduro
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 787°C
Nombre del producto químico o material Cadmium iodide
Punto de fusión 387°C to 389°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1621
Información de solubilidad Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.21
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.67