Learn More
Lámina de cadmio, 0,1 mm de grosor, Puratronic™, 99,9975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335839 50 x 50 mm cada uno
11301159 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011371.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Peso ≈2.16g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Nombre IUPAC cadmium
Porcentaje de pureza 99.9975%
Grado Puratronic