Learn More
Lámina de cadmio, 0,05 mm de grosor, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426585 50 x 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15426585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044127.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium foil
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick
CAS 7440-43-9
Cantidad 50 x 50 mm
Peso ≈1.1g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cd
Número MDL MFCD00010914
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nombre IUPAC cadmio
Peso molecular (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic