Learn More
Cloruro de cadmio, TRC
Código de producto. 30339667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339667 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0590005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Chloride
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cadmium Dichloride, Dichlorocadmium, NSC 51148
Fórmula InChI InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES Cl[Cd]Cl
Nombre IUPAC diclorocadmio
Peso molecular (g/mol) 183.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.8411