Learn More
Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate), 79.5 to 81.0%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15642420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642420 100 g Frasco de polietileno 100 g
15662420 500 g Frasco de polietileno 500 g
15652420 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 239208100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 79,5-81,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-78-5
Número MDL MFCD00799071
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CdCl2·21/2H2O
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.36g/mol
Porcentaje de pureza 79.5 to 81.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 10mmHg (656°C)
Densidad 3.327g/cm3; Vapor Density: 6.3 (vs air)