Learn More
Cloruro de cadmio, anhidro, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15537894 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537894 500 g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15537894 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 121201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Chloride
Nombre de nota Anhydrous
CAS 10108-64-2
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CdCl2
Número MDL MFCD00010916
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Nombre IUPAC diclorocadmio
Peso molecular (g/mol) 183.31
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.31
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 4.07kg