Learn More
Cloruro de cadmio, anhidro, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Preparación de sulfuro de cadmio, como reactivo analítico de laboratorio, fotografía, fabricación de espejos especiales, agente nucleante de hielo, lubricante, para absorber H2S en el análisis de sulfuro
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 960°C |
| Nombre del producto químico o material | Cadmium chloride |
| Punto de fusión | 568°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 4.047 g/mL |
| Número UN | UN2570 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.