Learn More
Cloruro de cadmio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10145840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10155840 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.35€
    47.65€ / 5 g
    Ahorro 7.70€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960.0°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568.0°C
Nombre de nota 99.99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal CdCl2
Fieser 04,485
Índice Merck 15, 1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.31
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium chloride