Learn More
Cloruro de cadmio, 2,5-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium Chloride |
| Nombre de nota | 2.5-Hydrate |
| CAS | 7790-78-5 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CdCl2·2.5H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.35 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 3.33kg |